Learn More
BRAND™ Sampling Dippers
PTFE construction with reinforced rim and spout. PTFE handle includes steel core.
190.00€ - 232.00€
Specifica
Product Type | Dip Sampler |
---|---|
Materiale | PTFE |
Include | With reinforced rim and spout |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10568401
|
BRAND™
90438 |
100 mL |
190.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10469332
|
BRAND™
90448 |
250 mL |
232.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- PTFE construction
- PTFE handle includes steel core
- Includes spout and reinforced rim
Specifica
Dip Sampler | |
PTFE | |
With reinforced rim and spout |
Titolo del prodotto
BRAND™ Sampling Dippers