Applications
A glycoside used to permeabilize cellular membranesSaponin is used as dietary supplements and nutraceuticals and as adjuvants in the production of vaccines. It finds application in food, cosmetics and pharmaceutical sectors. It is used as a liquid soap, jewelry polish, detergent, pet shampoo, surfactant and wetting agent. It is also involved as anti-microbe to treat malaria, lower cholesterol, support to immune system, in bone strength and for hyper tension. Further, it is used as animal feed and an automobile cleaner.
Solubility
Soluble in cold water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
A glycoside used to permeabilize cellular membranesSaponin is used as dietary supplements and nutraceuticals and as adjuvants in the production of vaccines. It finds application in food, cosmetics and pharmaceutical sectors. It is used as a liquid soap, jewelry polish, detergent, pet shampoo, surfactant and wetting agent. It is also involved as anti-microbe to treat malaria, lower cholesterol, support to immune system, in bone strength and for hyper tension. Further, it is used as animal feed and an automobile cleaner.
Solubility
Soluble in cold water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Saponin |
Punto di fusione | 158°C (decomposition) |
Quantità | 25 g |
Informazioni di solubilità | Soluble in cold water. |
Forma fisica | Powder |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10250922 | Certificato di analisi | 30/08/2024 | A18820.22,A18820.14 |
10252156 | Certificato di analisi | 20/08/2024 | A18820.22,A18820.14 |
10249725 | Certificato di analisi | 19/02/2024 | A18820.22,A18820.14 |
10249126 | Certificato di analisi | 19/12/2023 | A18820.22,A18820.14 |
10245127 | Certificato di analisi | 24/10/2023 | A18820.22,A18820.14 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Saponin
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Saponins
Titolo del prodotto
Saponin, Thermo Scientific Chemicals >