Learn More
Saponin, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11463098
Saponin, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11463098
100 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Codice prodotto. 11463098
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18820.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
A glycoside used to permeabilize cellular membranesSaponin is used as dietary supplements and nutraceuticals and as adjuvants in the production of vaccines. It finds application in food, cosmetics and pharmaceutical sectors. It is used as a liquid soap, jewelry polish, detergent, pet shampoo, surfactant and wetting agent. It is also involved as anti-microbe to treat malaria, lower cholesterol, support to immune system, in bone strength and for hyper tension. Further, it is used as animal feed and an automobile cleaner.
Solubility
Soluble in cold water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8047-15-2
Numero MDL MFCD00081981
Specifica
Materiale o nome chimico Saponin
Punto di fusione 158°C (decomposition)
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Soluble in cold water.
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10250922 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Catalog NumberA18820.22,A18820.14
Numero di lotto10252156 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/08/2024 Catalog NumberA18820.22,A18820.14
Numero di lotto10249725 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/02/2024 Catalog NumberA18820.22,A18820.14
Numero di lotto10249126 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/12/2023 Catalog NumberA18820.22,A18820.14
Numero di lotto10245127 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog NumberA18820.22,A18820.14
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Saponin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Saponins
Titolo del prodotto
Saponin, Thermo Scientific Chemicals >