Learn More
Fisherbrand™ Fiala con collo a vite, filettatura 13-425, vetro, 4 ml
Ideale per stoccaggio se utilizzata con le guarnizioni con tappo a vite.
20.86€ - 27.20€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 14.7 mm |
---|---|
Materiale | Vetro |
Volume (sistema metrico) | 5 ml |
Da utilizzare con (applicazione) | HPLC |
Stile collo | Collo a vite |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10571013
|
Fisherbrand™
13 09 0222 |
Trasparente | No |
27.20€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11576044
|
Fisherbrand™
13 09 1335 |
Trasparente | Sì |
26.05€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11586044
|
Fisherbrand™
13 09 1336 |
Ambra | Sì |
22.46€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11556044
|
Fisherbrand™
13 09 0280 |
Ambra | No |
20.86€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- È possibile ottenere come kit 2 in 1 qualsiasi combinazione di fiala con collo a vite da 4 ml ND13 con uno dei nostri tappi a vite PP da 13 mm
- Prodotto disponibile anche con sigilli e tappo a vite per la conservazione
Specifica
14.7 mm | |
5 ml | |
Collo a vite | |
< 400 µl | |
Fondo piatto | |
100 |
Vetro | |
HPLC | |
CleanPack, scatola in polipropilene | |
4.1 ml | |
45 mm |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Fiala con collo a vite, filettatura 13-425, vetro, 4 ml