Learn More
Fisherbrand™ Fiala con collo a vite, filettatura 13-425, vetro, 4 ml
Ideale per stoccaggio se utilizzata con le guarnizioni con tappo a vite.
Marca: Fisherbrand™ 13 09 0222
15.14 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24355" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- È possibile ottenere come kit 2 in 1 qualsiasi combinazione di fiala con collo a vite da 4 ml ND13 con uno dei nostri tappi a vite PP da 13 mm
- Prodotto disponibile anche con sigilli e tappo a vite per la conservazione
Specifica
Trasparente | |
Vetro | |
HPLC | |
CleanPack, scatola in polipropilene | |
4.1 ml | |
45 mm | |
13 |
14.7 mm | |
5 ml | |
Collo a vite | |
< 400 µl | |
Fondo piatto | |
100 | |
No |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Fiala con collo a vite, filettatura 13-425, vetro, 4 ml > Trasparente