Learn More
Roetzmeier™ 1.5 in. Self-Closing Tap
Self-closing tap designed to comfortably and safely dispense precise amounts of liquid.
Marca: Roetzmeier™ Z150
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Tap to precisely dispense the amount of liquid you need
- Self-closing
- Made of stainless steel 304
- Gaskets made of PTFE
- Can be used with all Roetzmeier™ Safety Canisters and Barrels with 1.5 in. opening and separate ventilation
Specifica
Tap | |
Safety Canisters 05KZ, 10KZ, 20KZ, 20KDL and Safety Transportation Barrel 25TZ | |
Stainless Steel | |
1 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Roetzmeier™ 1.5 in. Self-Closing Tap