Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Grade Paper/Clear Film, with Steam Indicator
Self-Sealing Steam Sterilization Pouches designed for autoclave cycles.
Marca: Keystone Cleanroom Products PPSS13X18CF
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Peels Open Cleanly
- Triple Weld Factory seals
- Convenient, time saving self-seal closure system
- Strong, rip and tear resistant medical grade paper material
- Good barrier characteristics prevent microbial penetration
- Sub-packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number
- Date of Manufacture on label for complete traceability
Specifica
60 gsm | |
Autoclavable | |
Self-seal | |
Single-use | |
Medical Grade Paper | |
Yes | |
121°C to 135°C | |
474 mm | |
320 mm |
Sterilization Pouch | |
CoC | |
Clear, White | |
Steam or EtO Sterilization | |
Non-sterile | |
500/Cs. | |
18.6 in. | |
12.6 in. |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
552915 | Certificato di conformità | 24/03/2025 | PPSS13X18CF |
552521 | Certificato di conformità | 18/03/2025 | PPSS13X18CF |
548507 | Certificato di conformità | 16/01/2025 | PPSS13X18CF |
546662 | Certificato di conformità | 17/12/2024 | PPSS13X18CF |
545346-03 | Certificato di conformità | 25/11/2024 | PPSS13X18CF |
Titolo del prodotto
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Grade Paper/Clear Film, with Steam Indicator > Dimensions (L x W): 320 x 474 mm