Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Grade Paper/Clear Film, with Steam Indicator
Self-Sealing Steam Sterilization Pouches designed for autoclave cycles.
348.40€ - 459.00€
Specifica
Product Type | Sterilization Pouch |
---|---|
Peso base | 60 gsm |
Autoclavabile | Autoclavable |
Certificazione/Conformità | CoC |
Tipo di chiusura | Self-seal |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30090009
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS13X18CF |
474 mm | 320 mm |
348.40€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30089999
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS15X20CF |
510 mm | 380 mm |
401.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30090007
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS18X22CF |
560 mm | 460 mm |
459.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Peels Open Cleanly
- Triple Weld Factory seals
- Convenient, time saving self-seal closure system
- Strong, rip and tear resistant medical grade paper material
- Good barrier characteristics prevent microbial penetration
- Sub-packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number
- Date of Manufacture on label for complete traceability
Spécification
Sterilization Pouch | |
Autoclavable | |
Self-seal | |
Single-use | |
Medical Grade Paper | |
Yes | |
121°C to 135°C |
60 gsm | |
CoC | |
Clear, White | |
Steam or EtO Sterilization | |
Non-sterile | |
500/Cs. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Grade Paper/Clear Film, with Steam Indicator