Learn More
Semperit™ Guanti non talcati in nitrile Semperguard™ Nitrile Comfort Codice prodotto.: 15564456
Aggiungi al carrello
Semperit™ Guanti non talcati in nitrile Semperguard™ Nitrile Comfort
Codice prodotto. 15564456
Piccolo
Click to view available options
Size:
9/10
Grande
Medio
Piccolo
Codice prodotto. 15564456
Marca: Semperit™ 3000001643
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Guanti protettivi monouso in nitrile. I guanti non talcati in nitrile Semperit™ Semperguard™ Nitrile Comfort sono privi di lattice ed estremamente comodi.
  • Guanti con protezione CE Categoria III per rischi complessi. Guanti per visite mediche CE classe I.
  • Speciale formulazione in nitrile per una resistenza ottimale a oli e grassi e una buona resistenza allo strappo
  • Comfort eccellente
  • Testati e certificati in base alla direttiva 1935/2004; adatti per il contatto con alimenti
  • La soluzione ideale monouso per la protezione delle mani da schizzi di sostanze chimiche e per la trasformazione di alimenti grassi.
  • Privi di ftalati/ammorbidenti e proteine allergeniche del lattice
  • Colore blu – idonei alle aree soggette a standard HACCP
Specifica
Colore Blu
Materiale Miscela di nitrile
Powdered Non talcati
Size Piccolo
Spessore (sistema imperiale) 7.8 mil
Spessore (sistema metrico) 0.2 mm
Stile polso guanto Arrotolato
Modello 3000004106
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm
  • Diversi produttori
    Save up to 60% on gloves, apparel, and more
    Codice sconto: 24131
    Scade2025-06-08
    nuova offerta
    Shop Now
Titolo del prodotto
Semperit™ Guanti non talcati in nitrile Semperguard™ Nitrile Comfort >