Learn More
SemperIt™ Guanti protettivi in nitrile Xtra lite Semperguard™ Codice prodotto.: 11807202
Aggiungi al carrello
SemperIt™ Guanti protettivi in nitrile Xtra lite Semperguard™
Codice prodotto. 11807202
Grande
Click to view available options
Size:
Piccolo
Medio
Grande
X-Large
Codice prodotto. 11807202
Marca: SemperIt™ 3000001619
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In nitrile. I guanti protettivi in nitrile Xtra lite Semperguard™ sono monouso.
Manufactured from nitrile. Semperguard™ Nitrile Xtra lite Protective Gloves are disposable.
  • Nitrile
  • Powder free
  • Lavender blue
  • Disposable
  • Rolled Cuff Style
  • Ambidextrous
  • Latex Free
  • Tensile Strength of 14/14MPa
  • CE Class I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE Category III certified 
Specifica
Certificazione/Conformità CE Classe I, EN 420, EN 374, EN 455, DPI di Categoria III
Colore Blu lavanda
Monouso
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Non talcati
Size Grande
Spessore (sistema imperiale) 5.5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.14 mm
Stile polso guanto Arrotolato
Modello 816780237
Forza di trazione 14/14 MPa
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm
  • Diversi produttori
    Save up to 60% on gloves, apparel, and more
    Codice sconto: 24131
    Scade2025-06-08
    nuova offerta
    Shop Now
Titolo del prodotto
SemperIt™ Guanti protettivi in nitrile Xtra lite Semperguard™ >