Learn More
WTW™ Elettrodo pH 21 SenTix™
Recommended for all applications where reliable measured values are needed even under the most adverse conditions. For demanding measurements in the lab, there are SenTix™ electrodes with 3 mol/l KCl liquid electrolyte, easy to clean glass shaft and platinum diaphragm.
Marca:  WTW™ 103631
164.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10635241
  • 169.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for portable measurement but also for routine measurement in the lab 
  • SenTix™: Standard electrodes with gel and precision electrodes with liquid gel electrolyte for pH measurements in lab applications and in the field
  • Maintenance-free gel reference system across the entire product life
  • Quick response time by good connection to the medium for electrodes with liquid filled reference system
  • For demanding measurements in the lab, there are SenTix™ electrodes with 3 mol/l KCl liquid electrolyte, easy to clean glass shaft and platinum diaphragm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Cavo fisso
Asta in plastica, diaframma in fibra
°°
pHmetro Vario
SenTix™ 21
da 0 a 80 °C
120 mm
Fibra
0 to 14
Elettrodo pH SenTix™
Connettore elettrodo DIN, cavo da 1 m
Immergere l'elettrodo combinato nell'elettrolita di riferimento (KCl 3mol/l, esente da Ag+); gli elettrodi per pH combinati non devono essere riposti asciutti o in acqua deionizzata
1 m
Titolo del prodotto
WTW™ Elettrodo pH 21 SenTix™ > Material: Plastic shaft, Fiber diaphragm; Connectivity: Fixed cable; Electrode Plug Type: DIN; pH Range: 0 to 14