Learn More
Fisherbrand™ Septum for 13-425 screw cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca:  Fisherbrand™ 12 02 0463
Codice prodotto. 11844950
  • 394.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 12mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Septa
12 mm
1000
Red, White
PTFE, Silicone
1 mm
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Septum for 13-425 screw cap > PTFE/Silicone/PTFE red/white/red,1 mm thickness,45° shore A