Learn More
Fisherbrand™ Septum for 13-425 screw cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
31.80€ - 620.00€
Specifica
Descrizione Septa
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Quantità 1000
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Colore Materiale Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Materiale Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11834950
Vedere i documenti
Fisherbrand™
12 02 0444
Red-Orange, Transparent Natural Rubber, TEF 1 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11894950
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
12 02 0608
Blue Transparent, White PTFE, Silicone 1.3 mm
313.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11757597
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
12 02 1635
Gray, Red Butyl, PTFE 1.3 mm
145.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11814950
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
12 02 0223
Red-Orange, Transparent Natural Rubber, TEF 1.3 mm
107.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11824950
Vedere i documenti
Fisherbrand™
12 02 0322
Blue, White PTFE, Silicone 1.5 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11894940
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
12 02 0143
Cream, Red PTFE, Silicone 1.5 mm
302.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11804950
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
12 02 0168
White PTFE Virginal 0.25 mm
31.80€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11844950
Vedere i documenti
Fisherbrand™
12 02 0463
Red, White PTFE, Silicone 1 mm
394.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 12mm Septa
Specifica
Specifica
Septa
12 mm
1000
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Septum for 13-425 screw cap