Learn More
Fisherbrand™ Septum for 24-400 Screw Thread Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
278.00€ - 880.00€
Specifica
Descrizione | Septa |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 22 mm |
Quantità | 1000 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11835070
|
Fisherbrand™
22 02 1390 |
Gray, Red | Butyl, PTFE | 1.6 mm |
292.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11845070
|
Fisherbrand™
22 02 1393 |
Gray, Red | Butyl, PTFE | 2.5 mm |
324.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11815070
|
Fisherbrand™
22 02 0409 |
Blue, White | PTFE, Silicone | 1.5 mm |
880.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11825070
|
Fisherbrand™
22 02 0542 |
Red-Orange, Transparent | Natural Rubber, TEF | 1.3 mm | N/A | ||||||
16328387
|
Fisherbrand™
22 02 0487 |
Silver, White | Aluminum, Silicone | 3 mm |
880.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12635887
|
Fisherbrand™
22 02 1013 |
Red, White | PTFE, Silicone | 1.3 mm |
528.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15397827
|
Fisherbrand™
22 02 1810 |
Blue, White | PTFE, Silicone | 1.5 mm | N/A | ||||||
Descrizione
- 22mm Septa
Specifica
Septa | |
22 mm | |
1000 |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Septum for 24-400 Screw Thread Cap