Learn More
BINDER™ Series BD-S Solid.Line - Standard-Incubatori, a convezione naturale
I nuovi prodotti Solid.Line convincono grazie alla qualità e all’affidabilità targate BINDER. Si prestano per l’incubazione. Le caratteristiche prestazionali della Solid.Line sono finalizzate alle relative applicazioni, trovando quindi impiego nella ricerca e nell’assicurazione della qualità.
Marca: BINDER™ 9090-0022
1511.71 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da +5 °C a 70 °C
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Convezione naturale
- Aletta di scarico aria regolabile
- Controller con funzione di timer
- Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
- 1 griglia inseribili cromate, incluso supporto per scaffale
- Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
Specifica
4.2 cu. ft. | |
20 kg | |
Not Autoclavable | |
Acciaio inox | |
Natural | |
Nessuna illuminazione | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Standard Incubator | |
BDS115-230V | |
764 x 616 x 735 mm | |
230 V | |
6,3 A |
44.1 lb. | |
BDS115-230V, Standard, Series BD-S Solid.Line - Standard-Incubatori a convezione naturale, 118 L, 230V 1 ∼ 50/60 Hz | |
118 L | |
APT.Line Technology | |
None | |
acciaio inossidabile | |
1 std./5 max. | |
Ambient +5° to 70°C | |
LED | |
550 x 390 x 550 mm | |
47 kg | |
0,35 kW | |
50/60 Hz |
EN Checklist for Delivery free point of use.pdf
Dimensione file: 358.1 kB
Offerte speciali
- Diversi produttori
Titolo del prodotto
BINDER™ Series BD-S Solid.Line - Standard-Incubatori, a convezione naturale > Model: BDS115-230V, Capacity: 118 L, Voltage: 230 V, Frequency: 50/60 Hz