Learn More
BINDER™ Series BD-S Solid.Line - Standard-Incubatori, a convezione naturale
I nuovi prodotti Solid.Line convincono grazie alla qualità e all’affidabilità targate BINDER. Si prestano per l’incubazione. Le caratteristiche prestazionali della Solid.Line sono finalizzate alle relative applicazioni, trovando quindi impiego nella ricerca e nell’assicurazione della qualità.
Marca: BINDER™ 9090-0016
1292.00 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da +5 °C a 70 °C
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Convezione naturale
- Aletta di scarico aria regolabile
- Controller con funzione di timer
- Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
- 1 griglia inseribili cromate, incluso supporto per scaffale
- Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
Specifica
2.2 cu. ft. | |
15 kg | |
Not Autoclavable | |
Acciaio inox | |
Natural | |
Nessuna illuminazione | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Standard Incubator | |
BDS056-230V | |
614 x 577 x 625 mm | |
230 V | |
6,3 A |
33.1 lb. | |
BDS056-230V, Standard, Series BD-S Solid.Line - Standard-Incubatori a convezione naturale, 62 L, 230V 1 ∼ 50/60 Hz | |
62 L | |
APT.Line Technology | |
None | |
acciaio inossidabile | |
1 std./3 max. | |
5°C to 70°C | |
LED | |
400 x 350 x 440 mm | |
35 kg | |
0,3 kW | |
50/60 Hz |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now