Learn More
BINDER™ Series KBF-S ECO Solid.Line - Constant Climate Chamber, with Peltier Technology
Thanks to thermoelectric cooling technology with patented heat dissipation, the KBF-S ECO climatic chamber is one of the most energy-efficient constant climate chambers on the market. The thermoelectric cooling technology means the KBF-S ECO series is also very quiet during operation.
12645.00€ - 22335.00€
Specifica
Materiale camera | Acciaio inox |
---|---|
Lighting | Nessuna illuminazione |
Materiale | acciaio inossidabile |
N. di ripiani | 2 std./9 max. |
Tipo di spina | NEMA 5-20P |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni interne (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni interne (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17333693
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0416 |
247 L | 650 x 485 x 785 mm |
12645.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17343693
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0418 |
700 L | 973 x 576 x 1250 mm |
17615.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
17353693
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0419 |
1020 L | 973 x 836 x 1250 mm |
22335.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- Temperature range: 0°C to +70°C (max. 24 °C under ambient temperature)
- Humidity range: 10% to 80% RH
- APT.line™ preheating chamber technology
- Independent water supply via tank
- LCD to display temperature and humidity along with additional information and alarms
- Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
- Unit self-test for comprehensive status analysis
- Inner chamber made completely of stainless steel
- 2 stainless steel racks, including shelf carrier
- Access port with silicone plug, 30 mm dia., left
Specifica
Acciaio inox | |
acciaio inossidabile | |
NEMA 5-20P | |
(max. 28°C temperatura ambiente) : 0°C a +70°C | |
LCD | |
50/60 Hz |
Nessuna illuminazione | |
2 std./9 max. | |
Dal 10 al 95% | |
Climate Chamber | |
200 V |
Titolo del prodotto
BINDER™ Series KBF-S ECO Solid.Line - Constant Climate Chamber, with Peltier Technology