Learn More
BINDER™ Series UF V - Ultra-Low Temperature Freezer, with Climate-Neutral Refrigerants
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
The Series UF V - Ultra-Low Temperature Freezer ensures the safe storage of samples at -90°C. It combines outstanding environmental friendliness with low energy consumption, convenient operation and an individual safety concept.
Marca:  BINDER™ 9020-0453
14663.25 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25041" per avere il tuo prezzo promozionale.
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17813075
  • 15435.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Temperature range: -90°C to -40°C
  • Lowest energy consumption in its class
  • Powerful cascade compressor cooling unit
  • Environmentally friendly refrigerants R-290 and R-170
  • Thermal insulation with unique long-life VIPs (vacuum insulation panels)
  • Innovative door gasket concept reduces buildup of ice
  • Ergonomic door handle
  • Rust-proof interior made completely of stainless steel
  • Detachable inner doors made of stainless steel
  • 3 stainless-steel shelves providing flexible placement
  • Water cooling (depending on version)
  • Zero-voltage alarm contact for in-house alarm system
  • Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
  • Ethernet interface
  • 2 access ports, 28 mm dia., rear
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Brochures
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
BINDER™ Series UF V - Ultra-Low Temperature Freezer, with Climate-Neutral Refrigerants > ULT Freezer; Model: UFV350-230V; Capacity (Metric): 382 L; Voltage: 230 V; Frequency: 50 Hz; Product Line: Standard