Learn More
Buerkle™ Shallow-Form Photographic Tray without Bottom Ribs
In PVC rigido di alta qualità. I vassoi fotografici a forma poco profonda Buerkle™ privi di nervature inferiori sono adatti per scopi universali di laboratorio o di stoccaggio.
10.45€ - 133.00€
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10085110
|
Buerkle™
4203-2013 |
Base interna: 140 x 190 mm; bordo esterno: 180 x 230 mm | Rosso | ||||||
10140071
|
Buerkle™
4203-1010 |
Inner base: 110 x 160 mm; Outer rim: 150 x 200 mm | Bianco | ||||||
10279270
|
Buerkle™
4203-2010 |
Base interna: 110 x 160 mm; bordo esterno: 150 x 200 mm | Rosso | ||||||
10798311
|
Buerkle™
4203-3010 |
Base interna: 110 x 160 mm; bordo esterno: 150 x 200 mm | Nero | ||||||
10708351
|
Buerkle™
4203-1013 |
Inner base: 140 x 190 mm; Outer rim: 180 x 230 mm | Bianco | ||||||
11833542
|
Buerkle™
4203-3013 |
Base interna: 140 x 190 mm; bordo esterno: 180 x 230 mm | Nero | ||||||
10566752
|
Buerkle™
4203-1018 |
Inner base: 190 x 260 mm; Outer rim: 240 x 320 mm | Bianco | ||||||
10219040
|
Buerkle™
4203-2018 |
Inner base: 190 x 260 mm; Outer rim: 240 x 320 mm | Rosso | ||||||
10118281
|
Buerkle™
4203-3018 |
Base interna: 140 x 190 mm; bordo esterno: 180 x 230 mm | Nero | ||||||
10527332
|
Buerkle™
4203-1024 |
Inner base: 260 x 320 mm; Outer rim: 320 x 370 mm | Bianco | ||||||
10157190
|
Buerkle™
4203-2024 |
Base interna: 260 x 320 mm; bordo esterno: 320 x 370 mm | Rosso | ||||||
10015170
|
Buerkle™
4203-3024 |
Base interna: 260 x 320 mm; bordo esterno: 320 x 370 mm | Nero | ||||||
10667711
|
Buerkle™
4203-1030 |
Base interna: 310 x 410 mm; bordo esterno: 370 x 470 mm | Bianco | ||||||
10176210
|
Buerkle™
4203-2030 |
Base interna: 310 x 410 mm; bordo esterno: 370 x 470 mm | Rosso | ||||||
11843542
|
Buerkle™
4203-3030 |
Base interna: 310 x 410 mm; bordo esterno: 370 x 470 mm | Nero |
49.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10751601
|
Buerkle™
4203-1040 |
Inner base: 420 x 510 mm; Outer rim: 480 x 580 mm | Bianco | ||||||
10034780
|
Buerkle™
4203-1050 |
Inner base: 510 x 610 mm; Outer rim: 590 x 680 mm | Bianco | ||||||
10279160
|
Buerkle™
4203-2050 |
Base interna: 510 x 610 mm; bordo esterno: 590 x 680 mm | Rosso |
133.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10190492
|
Buerkle™
4203-3050 |
Inner base: 510 x 610 mm; Outer rim: 590 x 680 mm | Nero | ||||||
Descrizione
- PVC
- Forma bassa
- Pareti spesse, infrangibili
- Altamente resistenti ad acidi e alcali
- Resistenti a temperature da -30°C a +70°C
Specifica
PVC | |
Poco profondo | |
Rectangular |