missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SharpSafe™ Contenitori in polipropilene SharpSafe™

Use yellow SharpSafe™ Polypropylene Containers for the collection of sharp waste treatment activities and instruments that are pungent, sharp and/or pointed.

Marca:  SharpSafe™ SHA4120

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11784654

  • 24.05€ / Pezzo

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Edge
Esplora altre offerte speciali

È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Translucent flip-top lid and handle
  • Yellow
  • Polypropylene
  • Autoclavable
Specifica

Specifica

24 l
Tappo a scatto
Giallo
335 mm
365 x 95 mm
230 mm
Coperchio a scatto, manico
Conforme agli standard UN 3291 e BS 7320, NF-X-30–500, NF302, A.D.R. e UN3291, TRBA 250, sistema di gestione della qualità: ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003, standard ambientale: ISO 14001:2004
Semitrasparente
450 x 230 x 335 mm
450 mm
50 Pk.
Non autoclavabile
Polipropilene
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
SharpSafe™ Contenitori in polipropilene SharpSafe™ > Capacity: 24L

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato