Learn More
BRAND™ Cilindri di misurazione di classe B bassi in vetro borosilicato ETERNA SILBERBRAND
In vetro borosilicato DURAN™ a norma ISO EN DIN 4788 Cilindro di misurazione basso BRAND™ Silberbrand™ ETERNA di classe B in vetro borosilicato con graduazioni di colore ambrato che consentono una rapida e facile valutazione del volume con liquidi opachi e leggermente colorati. Include un beccuccio integrato per evitare fuoriuscite durante il versamento mentre la base esagonale in vetro fornisce stabilità.
20.00€ - 97.35€
Specifica
Tipo di base | Esagonale |
---|---|
Calibrazione | To Contain |
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4788 |
Class | B |
Tipo | Cilindro dosatore graduato |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10098770
|
BRAND™
42062 |
1000 ml | 20 mL |
55.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11844030
|
BRAND™
42038 |
100 ml | 2 mL |
25.25€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11854030
|
BRAND™
42048 |
250 ml | 5 ml |
50.99€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11834030
|
BRAND™
42020 |
25 ml | 1 ml |
20.05€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11864030
|
BRAND™
42054 |
500 ml | 10 mL |
72.90€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11838371
|
BRAND™
42008 |
10 ml | 1 ml |
20.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10383531
|
BRAND™
42064 |
2000 ml | 50 mL |
97.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Realizzati in vetro borosilicato DURAN™
- Conformi agli standard DIN EN ISO 4788
- Le graduazioni color ambra consentono la facile valutazione dei volumi con liquidi opachi e di colore chiaro
- Comprendono beccuccio integrato per prevenire le fuoriuscite quando si versano i liquidi
- La base di vetro esagonale garantisce la stabilità
Specifica
Esagonale | |
DIN EN ISO 4788 | |
Cilindro dosatore graduato | |
Vetro borosilicato |
To Contain | |
B | |
Round | |
Sì |