Learn More
BRAND™ Cilindro di misurazione di classe B alto in vetro borosilicato Eterna Silberbrand™
In vetro borosilicato a norma DIN EN ISO 4788. Il cilindro di misurazione classe B alto in vetro borosilicato BRAND™ Silberbrand™ Eterna include un beccuccio integrale per evitare fuoriuscite e una base in vetro esagonale che garantisce stabilità. Le graduazioni in colorante ambra permettono una facile valutazione del volume in caso di liquidi opachi e di colore chiaro.
20.40€ - 107.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4788 |
---|---|
Class | B |
Materiale | Vetro borosilicato |
Autoclavabile | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11873980
|
BRAND™
31920 |
25 ml | 0.5 mL |
21.45€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11834150
|
BRAND™
31908 |
10 ml | 0.2 ml |
20.40€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10519871
|
BRAND™
31962 |
1000 ml | 10 mL |
63.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11813990
|
BRAND™
31938 |
100 ml | 1 ml |
24.85€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11843990
|
BRAND™
31954 |
500 ml | 5 ml |
76.15€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11893980
|
BRAND™
31928 |
50 ml | 1 mL |
22.10€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11778138
|
BRAND™
31948 |
250 ml | 2 mL |
49.87€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10217300
|
BRAND™
31905 |
5 ml | 0.1 mL |
20.50€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10529871
|
BRAND™
31964 |
2000 mL | 20 mL |
107.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Realizzato in vetro borosilicato
- Conforme agli standard DIN EN ISO 4788
- Calibrato per riempimento (TC, In)
- Il beccuccio integrato previene le fuoriuscite quando si versano i liquidi
- La base di vetro esagonale garantisce stabilità
- Le graduazioni color ambra consentono la facile valutazione dei volumi con liquidi opachi e di colore chiaro
Specifica
DIN EN ISO 4788 | |
B | |
Vetro borosilicato | |
Sì |