Learn More
Silicon rod, polycrystalline, unpolished, 1.6cm (0.6in) dia, 99.9999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11387818
Silicon rod, polycrystalline, unpolished, 1.6cm (0.6in) dia, 99.9999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11387818
100 mm
Click to view available options
Quantità:
10 mm
100 mm
Codice prodotto. 11387818
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036376.DM
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-21-3
Formula molecolare Si
Molecular Weight (g/mol) 28.09
Numero MDL MFCD00085311
InChI Key XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC Name silicon
SMILES [Si]
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon rod
Nota nome Unpolished, 1.6cm (0.6 in.) dia.
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 100 mm
Percent Purity 99.9999%
Odore Odorless
Peso ≈4.68g/cm
Forma Polycrystalline
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoC30U033 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number036376.DM,036376.HF
Numero di lottoH25P20 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number036376.DM,036376.HF
Numero di lottoE20Q36 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number036376.DM,036376.HF
Numero di lottoI25T009 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number036376.DM,036376.HF
Numero di lottoM14B010 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number036376.DM,036376.HF
Titolo del prodotto
Silicon rod, polycrystalline, unpolished, 1.6cm (0.6in) dia, 99.9999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >