Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Ring
For protection against leaks in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Rings are designed for use with screw caps.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01332508
Codice prodotto. 10345071
  • 109.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Material: silicone rubber (VMQ)
  • With bonded PTFE face
Specifica
Specifica
8 mm
Confezione da 10
Gomma siliconica
Tubing Diameter: 7.5 to 9.0 mm
22 mm
Anello di tenuta
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasinstrumente™ Silicone Sealing Ring > Bore: 8 mm; Outer Diameter: 22 mm