Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, 10K MWCO
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes facilitate the rapid and trouble-free dialysis of sample volumes from 0.5 to 125 mL. Unlike standard flat tubing, these innovative devices do not require knots or clips that can lead to leaking and sample loss.
Marca:  Thermo Scientific™ A52974
204.25 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17814020
  • 220.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Buffer Exchange, Protein
Cassette
10 kDa
6 cassettes
Cellulose Membrane, Dialysis
70 mL
Slide-A-Lyzer™
Less waste
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoFP2960251 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog NumberA52974
Numero di lottoFP2887353 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/07/2024 Catalog NumberA52974
Numero di lottoFP2865854 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/05/2024 Catalog NumberA52974
Numero di lottoFP2858020 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/05/2024 Catalog NumberA52974
Numero di lottoFP2830069 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/03/2024 Catalog NumberA52974
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, 10K MWCO >