Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, 10K MWCO
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes facilitate the rapid and trouble-free dialysis of sample volumes from 0.5 to 125 mL. Unlike standard flat tubing, these innovative devices do not require knots or clips that can lead to leaking and sample loss.
143.00€ - 248.00€
Specifica
Purification Target Buffer Exchange, Protein
Membrana Cellulose Membrane, Dialysis
Formato Cassette
MWCO 10 kDa
Linea di prodotti Slide-A-Lyzer™
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17760688
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
A52971
3 mL 10 cassettes
143.00€
pezzi 10
17894010
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
A52972
15 mL 8 cassettes
178.00€
Pezzo
17700279
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
A52972
15 mL 8 cassettes N/A N/A N/A
17804020
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
A52973
30 mL 6 cassettes
173.00€
Pezzo
17814020
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
A52974
70 mL 6 cassettes
220.00€
Pezzo
17824020
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
A52975
125 mL 6 cassettes
248.00€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Buffer Exchange, Protein
Cassette
Slide-A-Lyzer™
Cellulose Membrane, Dialysis
10 kDa
Less waste
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, 10K MWCO