Learn More
Motic™ SMZ 160 Stereo Microscopes
This stereo zoom microscope comes with a 1:6.4 zoom range and an all metal body with classic illumination.
677.00€ - 969.00€
Specifica
Potenza di ingrandimento | 10X |
---|---|
Tipi di obiettivo | Auxiliary Objectives (0.3X, 0.5X, 0.63X, 0.75X, 1.5X, 2X) |
Eyepiece | WF 10X/20 mm |
Distanza operativa | 100 mm |
Codice del prodotto | Marca | Head Style | Stile della base | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Head Style | Stile della base | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17847285
|
Motic™
1100201300151 |
Binocular | Plain Stand |
677.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17804501
|
Motic™
1100201300161 |
Trinocular | Plain Stand |
800.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17826011
|
Motic™
1100201300171 |
Binocular | LED Stand |
846.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17860015
|
Motic™
1100201300181 |
Trinocular | LED Stand |
969.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
The SMZ-160 is ideal for educational purposes in high schools and universities, but is also great for industrial quality control.
- Greenough Zoom Optical System
- 45° stereomicroscope head
- 6:1 zoom ratio
- Diopter Adjustment: ±5
Specifica
10X | |
Auxiliary Objectives (0.3X, 0.5X, 0.63X, 0.75X, 1.5X, 2X) | |
WF 10X/20 mm | |
100 mm |
Titolo del prodotto
Motic™ SMZ 160 Stereo Microscopes