Learn More
Motic™ SMZ 160 Stereo Microscopes
This stereo zoom microscope comes with a 1:6.4 zoom range and an all metal body with classic illumination.
Marca:  Motic™ 1100201300151
Codice prodotto. 17847285
  • 677.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The SMZ-160 is ideal for educational purposes in high schools and universities, but is also great for industrial quality control.
  • Greenough Zoom Optical System
  • 45° stereomicroscope head
  • 6:1 zoom ratio
  • Diopter Adjustment: ±5
Specifica
Specifica
Plain Stand
Auxiliary Objectives (0.3X, 0.5X, 0.63X, 0.75X, 1.5X, 2X)
WF 10X/20 mm
10X
Binocular
100 mm
Titolo del prodotto
Motic™ SMZ 160 Stereo Microscopes > SMZ160 Microscope; Head Style: Binocular; Base Style: Plain Stand; Objective Types: Auxiliary Objectives (0.3X, 0.5X, 0.63X, 0.75X, 1.5X, 2X); Eyepiece: WF 10X/20 mm; Working Distance: 100 mm