Learn More
Thermo Scientific™ SnakeSkin™ Dialysis Tubing
Perform desalting and buffer exchange for 10 to 100 mL samples with this 3.5K, 7K, and 10K molecular weight cut-off (MWCO), ready-to-use form of traditional dialysis membrane tubing. Securely close dialysis tubing up to 50 mm flat diameter with the sturdy, non-floating tube SnakeSkin Dialysis Clips.
Marca:  Thermo Scientific™ 88242
199.50 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11532541
  • 215.00€ / Pezzo
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Dialysis Tubing
3.5 kDa
Cellulose
16 mm I.D.
Circa 10 ml per 5 cm di lunghezza (più 2.5 cm a ciascuna estremità per la chiusura) consentono 100 utilizzi
Upon receipt store at room temperature or 4°C. Keep in closed original packaging tube to prevent desiccation, which results in cracks or pinholes in the membrane. For best results, keep membrane hydrated by occasionally adding 1-2 drops of distilled water to the packaging tube.
SnakeSkin™
Cellulose Membrane, Dialysis
Tubing
Buffer Exchange, Protein
10.5 m
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SnakeSkin™ Dialysis Tubing > Dialysis Tubing, 3.5K MWCO, 16 mm I.D.