Learn More
Thermo Scientific™ SnakeSkin™ Dialysis Tubing
Perform desalting and buffer exchange for 10 to 100 mL samples with this 3.5K, 7K, and 10K molecular weight cut-off (MWCO), ready-to-use form of traditional dialysis membrane tubing. Securely close dialysis tubing up to 50 mm flat diameter with the sturdy, non-floating tube SnakeSkin Dialysis Clips.
Marca:  Thermo Scientific™ 88243
200.45 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11874554
  • 216.00€ / Pezzo
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Dialysis Tubing
10 kDa
Cellulose
16 mm I.D.
Circa 10 ml per 5 cm di lunghezza (più 2.5 cm a ciascuna estremità per la chiusura) consentono 100 utilizzi
Upon receipt store at room temperature or 4°C. Keep in closed original packaging tube to prevent desiccation, which results in cracks or pinholes in the membrane. For best results, keep membrane hydrated by occasionally adding 1-2 drops of distilled water to the packaging tube.
SnakeSkin™
Cellulose Membrane, Dialysis
Tubing
Buffer Exchange, Protein
10.5 m
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZI390450A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number88243
Numero di lottoZI390450 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number88243
Numero di lottoZH390449 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/08/2024 Catalog Number88243
Numero di lottoSPECS Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/08/2024 Catalog Number88243
Numero di lottoZE386382 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number88243
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SnakeSkin™ Dialysis Tubing > Dialysis Tubing, 10K MWCO, 16 mm I.D.