Learn More
Fisherbrand™ Snap-on or Push-in Cap Glass Specimen Vials
Per la conservazione e l'osservazione facile e sicura dei campioni. Le fiale di vetro per campioni con tappo a pressione o a scatto Fisherbrand™ sono disponibili in numerosi formati. I tappi a pressione o a vite Fisherbrand™ in polietilene sono venduti separatamente.
Marca:  Fisherbrand™ 15394769
62.12 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15394769
  • 72.54€ / pezzi 162
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from clear Type 1B neutral glass
  • Versatile capacity range from a variety of sizes
  • Can be used with either snap-on or push-in caps
  • Rolled rim for easy cap application
  • Particularly suitable for the storage of powders and dry samples
  • Fisherbrand™ Polyethylene Push-in or Snap-on Caps for Glass Specimen Vials sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Trasparente
Vetro neutro di tipo 1B
Tappo a scatto o a pressione
22 mm
23 mm
21 ml
66 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Snap-on or Push-in Cap Glass Specimen Vials > Capacity: 21mL