Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro sodico-calcico
Le provette per coltura cellulare in vetro sodico-calcico Kimble Chase™ sono indicate per analizzare materiali di coltura cellulare fondamentali per diagnosi e sperimentazione.
Marca: DWK Life Sciences A407512000611
11.37 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Soda lime glass
- Round bottom
- X250
Specifica
Fondo rotondo | |
75 mm | |
Confezione da 250 | |
12 mm |
Provetta per analisi | |
Vetro sodico calcico | |
Autoclavable |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro sodico-calcico > Rimless; Dimensions: 12 dia. x 75mmH