Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro sodico-calcico
Le provette per coltura cellulare in vetro sodico-calcico Kimble Chase™ sono indicate per analizzare materiali di coltura cellulare fondamentali per diagnosi e sperimentazione.
15.35€ - 174.00€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11852393
|
DWK Life Sciences
A407511500811 |
75 mm | 11.5 mm |
15.80€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11893360
|
DWK Life Sciences
A410012000611 |
100 mm | 12 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11387554
|
DWK Life Sciences
A410013000611 |
100 mm | 13 mm |
30.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11883360
|
DWK Life Sciences
A407512000611 |
75 mm | 12 mm |
15.35€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11813370
|
DWK Life Sciences
A410016000711 |
100 mm | 16 mm |
42.40€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11823370
|
DWK Life Sciences
A416016000711 |
160 mm | 16 mm |
68.35€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11843370
|
DWK Life Sciences
A418018000811 |
180 mm | 18 mm |
39.35€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11873360
|
DWK Life Sciences
A407510000611 |
75 mm | 10 mm |
16.80€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11863360
|
DWK Life Sciences
A405006500711 |
50 mm | 6.5 mm |
174.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Per innumerevoli impieghi che vanno dalla conservazione dei campioni alla liofilizzazione
- Prodotto a partire da un tubo di vetro con spessore uniforme delle pareti e del fondo
- Fiale e tappi autoclavabili
- Fiale trasparenti in vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili con resistenza chimica superiore
- Tappi e rivestimenti di tappi
- Tappi fenolici neri con parte superiore piena
- Tappi a vite fenolici neri con rivestimento in gomma 14B per campioni acquosi
- Tappi a vite fenolici neri con rivestimento in PTFE/gomma 14B per campioni organici
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro sodico-calcico