Learn More
Fisherbrand™ Fiale in vetro sodico-calcico
Use these vials for general mixing and simple laboratory work. Soda Lime Glass Vials will withstand moderate warming (ex. in a water bath).
38.90€ - 64.35€
Specifica
Materiale | Vetro soda-calcico |
---|---|
Include | Tappo a scatto |
N. per confezione | 100 |
Materiale chiusura | Polietilene |
Tipo di chiusura | Tappo a scatto |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
14861582
|
Fisherbrand™
G050/25FB |
10 ml |
39.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
14891582
|
Fisherbrand™
G050/23FB |
9 ml | N/A | |||||||
14831582
|
Fisherbrand™
G050/19FB |
3 ml | N/A | |||||||
14871582
|
Fisherbrand™
G050/27FB |
13.5 ml | N/A | |||||||
Descrizione
- Clear flat bottom vials
- Supplied with polythene stoppers
- Available in a variety of sizes
Specifica
Vetro soda-calcico | |
100 | |
Tappo a scatto |
Tappo a scatto | |
Polietilene | |
Confezione da 100 |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Fiale in vetro sodico-calcico