Learn More
Fisherbrand™ Fiale in vetro sodico-calcico
Use these vials for general mixing and simple laboratory work. Soda Lime Glass Vials will withstand moderate warming (ex. in a water bath).
Marca:  Fisherbrand™ G050/23FB
54.80 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24350" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 14891582
  • 64.35€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Descrizione
Descrizione
  • Clear flat bottom vials
  • Supplied with polythene stoppers
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
12 mm
9 ml
100
Tappo a scatto
Confezione da 100
Vetro sodico calcico
Tappo a scatto
Polietilene
100 mm
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Fiale in vetro sodico-calcico > Capacity: 9mL