Learn More
Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 5.2, RNAse free, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15480217
Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 5.2, RNAse free, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15480217
250 mL
Click to view available options
Quantità:
125 mL
250 mL
Codice prodotto. 15480217
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61928.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sodium acetate buffer solution pH, 5.2 is been widely used in for precipitation of nucleic acids and preparation of gel stains for protein gel electrophoresis. Sodium acetate buffer solution is suitable for precipitation of DNA, elution of proteins and for use in molecular biology applications such as Chip-on-Chip assay and in vitro enzyme inhibition assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium acetate buffer solution pH, 5.2 is been widely used in for precipitation of nucleic acids and preparation of gel stains for protein gel electrophoresis. Sodium acetate buffer solution is suitable for precipitation of DNA, elution of proteins and for use in molecular biology applications such as Chip-on-Chip assay and in vitro enzyme inhibition assay.
Solubility
Soluble in water (246 g/L) at 20°C, and ethanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents, halogens. Moisture sensitive. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agent. .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-09-3
Formula molecolare C2H3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 82.03
Numero MDL MFCD00012459
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czechVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC Name sodium acetate
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium acetate
Nota nome RNAse free
pH 5.2
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL
Formula lineare NaOOCCH3
Informazioni di solubilità Soluble in water (246g/L) at 20°C,and ethanol.
Peso formulazione 82.03
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M aq. soln.
Odore Odorless
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoQ20L506 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/04/2025 Catalog NumberJ61928.AK,J61928.=E,J61928.AE
Numero di lottoP27L509 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/03/2025 Catalog NumberJ61928.AK,J61928.AE
Numero di lottoX28K530 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog NumberJ61928.AK,J61928.AE
Numero di lottoW28K512 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/09/2024 Catalog NumberJ61928.AK,J61928.=E,J61928.AE
Numero di lottoW06K532 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/09/2024 Catalog NumberJ61928.AK,J61928.=E,J61928.AE
Titolo del prodotto
Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 5.2, RNAse free, Thermo Scientific Chemicals >