Learn More
Sodium borohydride, 98+%, powder, Thermo Scientific Chemicals
29.85€ - 974.85€
Identificatori chimici
CAS | 16940-66-2 |
---|---|
Formula molecolare | BH4Na |
Molecular Weight (g/mol) | 37.83 |
Numero MDL | MFCD00003518 |
InChI Key | YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | Sodium tetrahydroborate, SBH |
IUPAC Name | sodium boranuide |
SMILES | [BH4-].[Na+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10213621
|
Thermo Scientific Acros
189300050 |
5 g | Flacone in plastica |
30.63€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10193231
|
Thermo Scientific Acros
189300100 |
10 g | Flacone in plastica |
29.85€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10772421
|
Thermo Scientific Acros
189301000 |
100 g | Flacone in plastica |
83.85€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10695632
|
Thermo Scientific Acros
189305000 |
500 g | Flacone in plastica |
238.19€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11934381
|
Thermo Scientific Acros
189300025 |
2.5 kg | Flacone in plastica |
974.85€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzioneIdentificatori chimici
16940-66-2 | |
37.83 | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
sodium boranuide |
BH4Na | |
MFCD00003518 | |
Sodium tetrahydroborate, SBH | |
[BH4-].[Na+] |
Specifica
Sodium borohydride | |
16940-66-2 | |
Powder | |
BH4Na | |
MFCD00003518 | |
15, 8727 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia - reacts with acids, soluble in amines, pyridine and dimethylether of, diethylene glycol, insol.in other ethers, hydrocarb., alkyl chlorides, reacts with oxidizing agents | |
[BH4-].[Na+] | |
37.83 | |
≥98% | |
>220°C |
360.0°C | |
White | |
98% min. (Iodometry) | |
NaBH4 | |
01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189 | |
Sodium tetrahydroborate, SBH | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
sodium boranuide | |
37.83 | |
Negligible | |
1.3 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic if swallowed.
May damage fertility.
May damage the unborn child.
In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously.
Reacts viol
GHS P Statement
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Keep away from any possible contact with water,because of violent reaction and possible flash fire.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comf
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 241-004-4
missing translation for 'rtecsNumber' : ED3325000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium borohydride
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H301-Tossico se ingerito.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
- P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.