Learn More
Sodium borohydride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Sodium borohydride is used as a reagent in the reduction of amino acids and their derivatives. Also used as a catalyst in the ammonia borane dehydrogenation. Sodium borohydride is used as a reducing agent in the synthesis of gold nanoparticles. It is also used for wood pulp and as a blowing agent for plastics. It reduces the aldehyde and keto groups to give the corresponding alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Borohydride |
Punto di fusione | 400°C (decomposition) |
Colore | White |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 100 g |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Informazioni di solubilità | Soluble in water. Also soluble in liquid ammonia,amines,pyridine. |
Peso formulazione | 37.83 |
Punto di combustione | 220°C (428°F) |
Odore | Odorless |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466476 | Certificato di analisi | 15/11/2024 | 013432.57,013432.22,013432.36 |
W18K040 | Certificato di analisi | 27/09/2024 | 013432.57,013432.22,013432.36 |
A0461187 | Certificato di analisi | 26/09/2024 | 013432.57,013432.22,013432.36 |
A0447989 | Certificato di analisi | 26/09/2024 | 013432.57,013432.22,013432.36 |
U28K002 | Certificato di analisi | 06/09/2024 | 013432.57,013432.22,013432.36 |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium borohydride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H301-Tossico se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium borohydride