Learn More
Sodium Chloride, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™
ClNa, CAS Number-7647-14-5, saline, table salt, salt, sodium chloride, common salt, rock salt, dendritis, halite, sodium chloride nacl, purex, 1kg, 1461 deg.C, CHEBI:26710, White, 58.44g/mol, FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M, sodium;chloride, 801 deg.C, 3477, Plastic powder jar, 5.0 to 8.0, Solid, 5234 | CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Marca:  Fisher Chemical S/3160/60
32.65 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10428420
  • 48.65€ / 1kg
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
ClNa, CAS Number-7647-14-5, saline, table salt, salt, sodium chloride, common salt, rock salt, dendritis, halite, sodium chloride nacl, purex, 1kg, 1461 deg.C, CHEBI:26710, White, 58.44g/mol, FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M, sodium;chloride, 801 deg.C, 3477, Plastic powder jar, 5.0 to 8.0, Solid, 5234
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1461°C
7647-14-5
5.0 to 8.0
1 kg
ClNa
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
[Na+].[Cl-]
58.44
CHEBI:26710
Recipiente per polveri in plastica
801°C
White
Solid
99.5%
MFCD00003477
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
sodium chloride
5234
58.44g/mol
1mmHg 865
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Sodium Chloride, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™ > 1kg, Plastic powder jar