Learn More
Sodium cyanide, 98+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
29.75€ - 225.12€
Identificatori chimici
CAS 143-33-9
Formula molecolare CNNa
Molecular Weight (g/mol) 49.01
Numero MDL MFCD00003523
InChI Key MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
SMILES [Na+].[C-]#N
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10497782
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
370310050
5 g Glass bottle
29.75€
5g
10018921
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
370310010
1 kg Glass bottle
108.54€
1kg
10544654
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
370310025
2.5 kg Glass bottle
225.12€
2.50kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Sodium cyanide, 98+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals