Learn More
Sodium Cyanide, ACS Reagent, ≥95.0%, Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15681750
Sodium Cyanide, ACS Reagent, ≥95.0%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15681750 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
2.5 kg, Flacone in polietilene
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15681750
Marca: Honeywell-Fluka 2052222.5KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
ACS Reagent,≥95.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-33-9
Formula molecolare CNNa
Molecular Weight (g/mol) 49.01
Numero MDL MFCD00003523
InChI Key MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt hVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 8929
IUPAC Name sodium;cyanide
SMILES [Na+].[C-]#N
Specifica
Punti di ebollizione 1407°C
Materiale o nome chimico Sodium Cyanide
Punto di fusione 563°C
Colore Colorless
pH 11 to 12 (49g/L at 25°C)
Quantità 2.5 kg
Formula lineare NaCN
Numero UN UN1689
Beilstein 3587243
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 49.01g/mol
Percent Purity ≥95.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystals
Pressione del vapore 1mmHg (817°C)
Densità 1.6g/cu.cm; Vapor Density: 1.7 (vs air)
Titolo del prodotto
Sodium Cyanide, ACS Reagent, ≥95.0%, Honeywell Fluka™ >