Learn More
Sodium cyanide, granules, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11640222
Sodium cyanide, granules, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11640222
50 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11640222
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13278.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Sodium cyanide is used as a starting material for the preparation of Reissert compounds and cyanogen bromide, cyanuric chloride and cyanogen chloride. It acts as a catalyst for the aminolysis of esters to primary amides. Furthermore, it is used for fumigation, electroplating, extracting gold and silver in mining industry. In organic synthesis, it is involved in the cyanation reaction of alkyl halides under phase transfer conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium cyanide is used as a starting material for the preparation of Reissert compounds and cyanogen bromide, cyanuric chloride and cyanogen chloride. It acts as a catalyst for the aminolysis of esters to primary amides. Furthermore, it is used for fumigation, electroplating, extracting gold and silver in mining industry. In organic synthesis, it is involved in the cyanation reaction of alkyl halides under phase transfer conditions.
Solubility
Soluble in water, ammonia, methanol and ethanol. Slightly soluble in dimethylformamide. Insoluble in dimethylsulphoxide.
Notes
Hygroscopic. Do not store near acids. Incompatible with strong oxidizing agents and carbon dioxide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-33-9
Formula molecolare CNNa
Molecular Weight (g/mol) 49.01
Numero MDL MFCD00003523
InChI Key MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt hVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 8929
IUPAC Name sodium;cyanide
SMILES [Na+].[C-]#N
Specifica
Punti di ebollizione ∼1500°C
Materiale o nome chimico Sodium cyanide
Punto di fusione 563°C
Nota nome granules
Quantità 50 g
Formula lineare NaCN
Numero UN UN1689
Beilstein 3587243
Indice di Merck 14,8605
Informazioni di solubilità Soluble in water,ammonia,methanol and ethanol. Slightly soluble in dimethylformamide. Insoluble in dimethylsulphoxide.
Peso formulazione 49.01
Percent Purity 98%
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.61
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10253121 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/11/2024 Catalog NumberL13278.0B,L13278.18,L13278.30
Numero di lotto10251081 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Catalog NumberL13278.0B,L13278.18,L13278.30
Numero di lotto10201218 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/05/2022 Catalog NumberL13278.0B,L13278.18,L13278.30
Numero di lotto10240803 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/05/2022 Catalog NumberL13278.0B,L13278.18,L13278.30
Numero di lotto10240270 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/04/2022 Catalog NumberL13278.0B,L13278.18,L13278.30
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium cyanide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium cyanide
Titolo del prodotto
Sodium cyanide, granules, 98%, Thermo Scientific Chemicals >