Learn More
Sodium cyanoborohydride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
Specifications
Specifications
Materiale o nome chimico | Sodium cyanoborohydride |
Punto di fusione | >242.0°C |
Colore | White |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 250 g |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Formula lineare | NaBH3CN |
Fieser | 04,448; 05,607; 06,537; 07,334; 08,454; 09,424; 10,360; 11,481; 12,445; 14,287; 16,305; 17,388 |
Indice di Merck | 15, 8742 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 2120g/L at 29°C (slow decomposition). Other solubilities: soluble in methanol; soluble in thf,372g/L,at 28°C,410g/L at 46°C,422g/L at 62°C,soluble in diglyme 176g/L at 25°C,slightly soluble in ethanol,insolu |
Show More |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464163 | Certificato di analisi | 05/07/2024 | 168550500,168550100,168552500 |
A0464162 | Certificato di analisi | 05/07/2024 | 168550500,168550100,168552500 |
A0458636 | Certificato di analisi | 15/12/2023 | 168550500,168550100,168552500 |
A0458637 | Certificato di analisi | 15/12/2023 | 168550500,168550100,168552500 |
A0457084 | Certificato di analisi | 09/11/2023 | 168550500,168550100,168552500 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium cyanoborohydride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
- H228-Solido infiammabile.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sodium cyanoborohydride, 95%, Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction