Learn More
Sodium cyanoborohydride, 95%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11400960
Sodium cyanoborohydride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11400960
100 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Codice prodotto. 11400960
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087839.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Selective Reducing Agent For Aldehydes, Ketones, Oximes
Selective reducing agent for aldehydes, ketones, oximes, enamines. Reductive animation of ketones, aldehydes. Reductive alkylation of amines, hydrazines Sodium cyanoborohydride is used as a reagent involved in the reductive amination of aldehydes, ketones, oximes and enamines. It is also used in the reductive alkylation of amines and hydrazines. It acts as a catalyst in the preparation of phenolate-bridged dilanthanum(III) complex. In addition, it is used in the conversion of imines to amines. It plays an important role in the reductive deoxygenation of ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Moisture Sensitive; Highly flammable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25895-60-7
Formula molecolare CH3BNNa
Molecular Weight (g/mol) 62.84
Numero MDL MFCD00003516
InChI Key CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1-
PubChem CID 20587905
SMILES [Na+].[BH3-]C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium cyanoborohydride
Punto di fusione >300°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 95%
Informazioni di solubilità Soluble in water,THF,methanolSoluble in water,diglyme,tetrahydrofuran and methanol. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide. Insoluble in diethyl ether.
IUPAC Name sodium cyanoboranuide
Peso formulazione 62.84
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.2
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoT09K003 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/08/2024 Catalog Number087839.06,087839.14,087839.22
Numero di lottoQ19K027 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number087839.06,087839.14,087839.22
Numero di lottoQ30K012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2024 Catalog Number087839.06,087839.14,087839.22
Numero di lottoZ22J018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/01/2024 Catalog Number087839.06,087839.14,087839.22
Numero di lottoX16J045 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/10/2023 Catalog Number087839.06,087839.14,087839.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium cyanotrihydridoborate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium cyanotrihydridoborate
Titolo del prodotto
Sodium cyanoborohydride, 95%, Thermo Scientific Chemicals >