Learn More
Sodium Dihydrogen Orthophosphate Dihydrate, HPLC for Electrochemical Detection, Certified, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 60°C |
CAS | 13472-35-0 |
Colore | White |
pH | 4.5 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 500 g |
Formula molecolare | H6NaO6P |
Numero MDL | 149209 |
Sinonimo | sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh |
InChI Key | VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 6
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chemical Extravaganza
Shop now and save up to 97% on top-quality products for your lab needs.Codice sconto: 25908Scade: 2025-03-31
Days
16Hours
20Minutes
36Seconds
40
Titolo del prodotto
Sodium Dihydrogen Orthophosphate Dihydrate, HPLC for Electrochemical Detection, Certified, Fisher Chemical >