Learn More
Sodium hydrogen arsenate heptahydrate, ACS, 98.0-102.0%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11327698
Sodium hydrogen arsenate heptahydrate, ACS, 98.0-102.0%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11327698
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11327698
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033373.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Sodium hydrogen arsenate heptahydrate is used as a source of soluble arsenic and in dyeing and printing with Turkey-red oil. It also acts as a veterinary drug for anti-parasitic, skin diseases, blood diseases, rheumatism and asthma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10048-95-0
Formula molecolare AsH15Na2O11
Molecular Weight (g/mol) 312.01
Numero MDL MFCD00149179
InChI Key KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium arsenate heptahydrate, sodium acid arsenate, heptahydrate, sodium arsenate heptahydrate, sodium orthoarsenate heptahydrate, dibasic sodium arsenate heptahydrate, sodium arsenate, dibasic, heptahydrate, unii-90zq7g407w, disodium arsenate, heptahydrate, ccris 5553, arsenic acid h3aso4 , disodium salt, heptahydrateVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 61460
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
Punto di fusione 130°C (decomposition)
Nota nome For analysis ACS
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98.0-102.0%
Informazioni di solubilità Soluble in water and glycerol.
IUPAC Name disodium heptahydrate hydrogen arsorate
Peso formulazione 312.01 (185.94 Anhydrous)
Grado ACS
Aspetto White granular
Densità 1.88 g/cm3 at 20°C
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoW17K048 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/09/2024 Catalog Number033373.14,033373.22
Numero di lottoP12K024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/03/2024 Catalog Number033373.14,033373.22
Numero di lottoU02I012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/08/2022 Catalog Number033373.14,033373.22
Numero di lottoT25I029 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/08/2022 Catalog Number033373.14,033373.22
Numero di lottoJ22S068 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number033373.14,033373.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Disodium hydrogen arsenate
Titolo del prodotto
Sodium hydrogen arsenate heptahydrate, ACS, 98.0-102.0%, Thermo Scientific Chemicals >