Learn More
Sodium Hydrogen Carbonate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10010510
Sodium Hydrogen Carbonate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10010510
3 kg, Recipiente per polveri in plastica
Click to view available options
Quantità:
1 kg
3 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Codice prodotto. 10010510
Marca: Fisher Chemical S/4200/63
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sodium Hydrogen Carbonate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
Numero MDL MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neutVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 270°C
Colore White
pH 8.3
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 3 kg
IUPAC Name sodium hydrogen carbonate
Peso formulazione 84.01g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2526231 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/02/2025 Catalog NumberS/4200/70,S/4200/71,S/4200/60,S/4200/63,S/4200/65
Identificativo prodotto
  • Sodium bicarbonate
Titolo del prodotto
Sodium Hydrogen Carbonate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >