Learn More
Sodium hydroxide, 0.1 N standard solution, Thermo Scientific Chemicals
Sodium hydroxide, HNaO, CAS Number-1310-73-2, 7732-18-5, aetznatron, ascarite, caustic soda, soda, caustic, soda lye, sodium hydrate, sodium hydroxide, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, white caustic, 1L, CHEBI:32145, Beige to White, 0.0995 to 0.1005N (20 deg.C), 1.0000g/mL
36.04€ - 354.77€
Specifica
Nota nome | 0.1 N Standard Solution |
---|---|
CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
Formula molecolare | HNaO |
Formula lineare | NaOH |
Concentrazione | 0.0995 to 0.1005N (20°C) |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10637092
|
Thermo Scientific Acros
124190010 |
1 L | Plastic bottle |
36.04€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10348573
|
Thermo Scientific Acros
124190025 |
2.5 L | Plastic Bottle |
56.34€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15179173
|
Thermo Scientific Acros
124190250 |
25 L | Plastic Can |
354.77€
25L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Volumetric standard solutionSpecifica
0.1 N Standard Solution | |
HNaO | |
0.0995 to 0.1005N (20°C) | |
01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 | |
15, 8761 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
sodio; idrossido | |
14798 | |
40 | |
Crystalline Powder |
1310-73-2, 7732-18-5 | |
NaOH | |
MFCD00003548 | |
1.0000g/mL | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
Pure |