Learn More
Sodium orthovanadate, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11304919
Sodium orthovanadate, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11304919
500 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 11304919
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 081104.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
inhibitor of Protein Tyrosine Phosphatase and Alkaline Phosphate
Inhibitor of protein tyrosine phosphatase and alkaline phosphate Sodium orthovanadate is used in protein analysis in molecular biology and acts as an inhibitor of protein tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases and kinases. It is also used to prepare the stop solution in dephosphorylation assay of insulin receptor kinase. It serves as a reagent in the development of matrix Chip that utilizes surface-immobilized antibodies. Further, it is utilized for the preservation of protein tyrosyl phosphorylation state in cells and cell lysates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13721-39-6
Formula molecolare Na3O4V
Molecular Weight (g/mol) 183.907
Numero MDL MFCD00003511
InChI Key IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium saltVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 61671
ChEBI CHEBI:35607
IUPAC Name trisodium;trioxido(oxo)vanadium
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium orthovanadate
Punto di fusione 850°C to 866°C
Colore White
Forma fisica Granules
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 183.94
Odore Odorless
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoN08L002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/02/2025 Catalog Number081104.22,081104.14,081104.36
Numero di lottoY04K024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/11/2024 Catalog Number081104.22,081104.14,081104.36
Numero di lottoX10J035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/10/2023 Catalog Number081104.22,081104.14,081104.36
Numero di lottoQ07I031 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/04/2022 Catalog Number081104.22,081104.14,081104.36
Numero di lottoN15I014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number081104.22,081104.14,081104.36
Titolo del prodotto
Sodium orthovanadate, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >