Learn More
Sodium perborate tetrahydrate, 97%, pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10603373
Sodium perborate tetrahydrate, 97%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10603373
1 kg, Flacone in plastica
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10603373
Marca: Thermo Scientific Acros 223200010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10486-00-7
Formula molecolare BNaO3·4H2O
Molecular Weight (g/mol) 153.86
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium perborate tetrahydrate
Punto di fusione 60.0°C
Colore White
pH 10.1 to 10.6 (1% soln.)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare NaBO3·4H2O
Fieser 01,1102; 02,387; 04,59; 14,290; 16,310
Indice di Merck 14,8652
Informazioni di solubilità Solubility in water: 21.5g/L (18°C)
Peso formulazione 153.86
Percent Purity 97%
Grado Pure
Imballaggio Flacone in plastica
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467375 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog Number223202500,222302500,223200010,223200250,223200050
Numero di lottoA0452083 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/04/2024 Catalog Number223202500,222302500,223200010,223200250,223200050
Numero di lottoA0457679 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/11/2023 Catalog Number223202500,222302500,223200010,223200250,223200050
Numero di lottoA0431776 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number223202500,222302500,223200010,223200250,223200050
Numero di lottoA0444895 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number223202500,222302500,223200010,223200250,223200050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium perborate tetrahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium perborate tetrahydrate
Titolo del prodotto
Sodium perborate tetrahydrate, 97%, pure, Thermo Scientific Chemicals >